Drukuj
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 1010 PLN
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064984
Numer CAS: 906352-77-0