Drukuj
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7040-25G PC7040-5G
APOSPC7040-25GEA 2270 PLN
APOSPC7040-25G APOSPC7040-5G
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone
Formuła: C₃Cl₃F₃O
Temp. Wrzenia: 84,5 °C (760 mm Hg)
Temp. topnienia: 44415 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039321
Numer CAS: 79-52-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III