Drukuj
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 365 PLN
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formuła: C₆H₃ClFNO·H₂O
MW: 177.561 g/mol
Gęstość: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657826
Numer CAS: 1196156-07-6