Drukuj
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC6992-1G PC6992-250MG
APOSPC6992-1GEA 2290 PLN
APOSPC6992-1G APOSPC6992-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formuła: C₇H₇F₃N₂·ClH
MW: 212.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05863878
Numer CAS: 871826-12-9