Drukuj
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-3-fluoropicolinaldehyde, 6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-3-fluoro-2-formylpyridine
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 421 PLN
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₃BrFNO
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781224
Numer CAS: 885267-36-7