Drukuj
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 725 PLN
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224.112 g/mol
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09907681
Numer CAS: 428871-73-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III