Drukuj
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 218 PLN
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formuła: C₉H₃F₁₇O₃
Temp. Wrzenia: 155…156 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00339457
Numer CAS: 14548-74-4