Drukuj
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 182 PLN
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Formuła: C₆H₃F₇O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09998187
Numer CAS: 243139-64-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III