Drukuj
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Carboxy-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-Carboxy-5-fluoro-4-nitrotoluene
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 110 PLN
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Temp. topnienia: 211…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847453
Numer CAS: 64695-92-7