Drukuj
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 702 PLN
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₂Br₂F₂O
MW: 299.895 g/mol
Temp. topnienia: 67…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845983
Numer CAS: 1160573-51-2