Drukuj
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 5220 PLN
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formuła: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD14581695
Numer CAS: 1221684-44-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III