Drukuj
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Dostawca: Apollo Scientific
PC6876-1G PC6876-250MG PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA 1620 PLN
APOSPC6876-1G APOSPC6876-250MG APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Formuła: C₆F₁₃IO₃S
Temp. Wrzenia: 87 °C (70 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07778619
Numer CAS: 67990-76-5