Drukuj
Bromofluoroacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 801 PLN
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formuła: C₂H₂BrFO₂
Temp. Wrzenia: 98…99 °C (29 mm Hg)
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784239
Numer CAS: 359-25-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III