Drukuj
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 1640 PLN
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formuła: C₁₂HF₂₃O₅
Temp. Wrzenia: 75…77 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236739
Numer CAS: 65294-16-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III