Drukuj
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 1360 PLN
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formuła: C₁₀H₁₂F₃N
Temp. Wrzenia: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784290
Numer CAS: 885276-54-0