Drukuj
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 656 PLN
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formuła: C₂₁H₁₉F₃P·I
MW: 486.249 g/mol
Temp. topnienia: 194…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13563128
Numer CAS: 128622-15-1