Drukuj
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 124 PLN
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763600
Numer CAS: 948014-34-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III