Drukuj
Phenyl trifluorovinyl ether
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [(Trifluorovinyl)oxy]benzene
PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 1430 PLN
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 134…134,5 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10567162
Numer CAS: 772-53-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III