Drukuj
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl methacrylate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2-methylprop-2-enoate
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 1900 PLN
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formuła: C₁₀H₆F₄O₂
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129959
Numer CAS: 101156-31-4