Drukuj
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-[4-(Chlorocarbonyl)piperidin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine,4-(Chlorocarbonyl)-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine
PC6733-1G PC6733-250MG
APOSPC6733-1GEA 1020 PLN
APOSPC6733-1G APOSPC6733-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride
Formuła: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O
Temp. Wrzenia: 158 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091616
Numer CAS: 306934-79-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III