Drukuj
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6701-1G PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA 364 PLN
APOSPC6701-1G APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formuła: C₁₂H₁₀FNOS
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179905
Numer CAS: 306935-10-4