Drukuj
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 174 PLN
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…73 °C (3 mm Hg)
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077608
Numer CAS: 62149-35-3