Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 627 PLN
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formuła: C₉H₁₁FO
Temp. Wrzenia: 116 °C (17 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021912
Numer CAS: 701-47-3