Drukuj
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 2480 PLN
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Formuła: C₈H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 55…58 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13193045
Numer CAS: 17351-95-0