Drukuj
Sodium perfluoropropanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pentafluoropropionic acid sodium salt, Sodium pentafluoropropionate
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 923 PLN
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formuła: C₃F₅O₂·Na
MW: 186.013 g/mol
Temp. topnienia: 226…229 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066167
Numer CAS: 378-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-830-1