Drukuj
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 2-Carboxy-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene
PC6531-250MG PC6531-50MG
APOSPC6531-250MGEA 1640 PLN
APOSPC6531-250MG APOSPC6531-50MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Temp. topnienia: 213…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085143
Numer CAS: 175202-29-6