Drukuj
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 679 PLN
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Formuła: C₉H₅F₁₃O₂
MW: 392.114 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…119 °C (10 mm Hg)
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077579
Numer CAS: 27854-30-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III