Drukuj
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 423 PLN
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formuła: C₄H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 78…79 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00088012
Numer CAS: 86884-21-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III