Drukuj
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6407-1G PC6407-5G PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA 2030 PLN
APOSPC6407-1G APOSPC6407-5G APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Formuła: C₇HF₁₂IO₃
Temp. Wrzenia: 97 °C (4 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763625
Numer CAS: 948014-44-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III