Drukuj
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6399-25G PC6399-5G
APOSPC6399-25GEA 7310 PLN
APOSPC6399-25G APOSPC6399-5G
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formuła: C₄H₄ClF₅
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784191
Numer CAS: 70566-48-2