Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 1400 PLN
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.136 g/mol
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026476
Numer CAS: 1159512-61-4