Drukuj
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6338-1G PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA 5860 PLN
APOSPC6338-1G APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formuła: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S
MW: 354.733 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172660
Numer CAS: 318469-34-0