Drukuj
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 1220 PLN
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO₃S
Temp. topnienia: 122…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11846869
Numer CAS: 254878-95-0