Drukuj
3,5-Difluorostyrene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Difluoro-5-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-5-vinylbenzene
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 551 PLN
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formuła: C₈H₆F₂
MW: 140.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08461660
Numer CAS: 182132-57-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III