Drukuj
2,5-Difluorostyrene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 1160 PLN
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formuła: C₈H₆F₂
Temp. Wrzenia: 56 °C (30 mm Hg)
Gęstość: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00142841
Numer CAS: 398-70-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III