Drukuj
2,4-Difluorostyrene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Difluoro-1-ethenylbenzene, 2,4-Difluoro-1-vinylbenzene
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 783 PLN
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formuła: C₈H₆F₂
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00142824
Numer CAS: 399-53-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III