Drukuj
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 4000 PLN
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13193051
Numer CAS: 932395-40-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III