Drukuj
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 276 PLN
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formuła: C₉H₇BrF₃NO₂
Temp. topnienia: 86…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13176598
Numer CAS: 755030-17-2