Drukuj
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 435 PLN
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253.089 g/mol
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11855948
Numer CAS: 648904-84-1