Drukuj
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 247 PLN
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈FNO₂S
MW: 189.207 g/mol
Temp. topnienia: 117…118.4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09264555
Numer CAS: 252561-34-5