Drukuj
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Oxo-2-pheny-4,4,4-trifluorolbutanenitrile, α-(Trifluoroacetyl)benzeneacetonitrile
PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 203 PLN
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formuła: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213.156 g/mol
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077582
Numer CAS: 492-16-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III