Drukuj
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 2080 PLN
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO₂S
Temp. topnienia: 171…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12196930
Numer CAS: 904311-38-2