Drukuj
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC6194-1G PC6194-250MG PC6194-5G
APOSPC6194-1GEA 1320 PLN
APOSPC6194-1G APOSPC6194-250MG APOSPC6194-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₅F₃O₂
MW: 202.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547943
Numer CAS: 86988-50-3