Drukuj
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 400 PLN
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094341
Numer CAS: 180302-35-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III