Drukuj
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 261 PLN
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formuła: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239.215 g/mol
Temp. topnienia: 141…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12807191
Numer CAS: 252561-92-5