Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethanol
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 586 PLN
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formuła: C₁₁H₅F₁₉O
Temp. Wrzenia: 100 °C (7 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198022
Numer CAS: 31200-98-3