Drukuj
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 422 PLN
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 190…191 °C
Gęstość: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03427212
Numer CAS: 51903-64-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III