Drukuj
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 783 PLN
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Formuła: C₁₁H₁₄FNO₂
MW: 211.233 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10567166
Numer CAS: 887574-32-5