Drukuj
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane, (Perfluorohex-1-yl)ethane
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 4000 PLN
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formuła: C₈H₅F₁₃
Temp. Wrzenia: 114…116 °C
Gęstość: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236705
Numer CAS: 80793-17-5