Drukuj
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 656 PLN
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO₂S
MW: 199.202 g/mol
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12922838
Numer CAS: 185946-05-8